Allyltrimethoxysilane 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Trimethoxyallylsilane
388940050
388940250
ACRO388940050EA
1750
CZK
ACRO388940050
ACRO388940250
Allyltrimethoxysilane 97+%
Allyltrimethoxysilane
Vzorec:
H₂CCHCH₂Si(OCH₃)₃ MW: 162.26 Bod vzplanutí: 46 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00053865 CAS číslo: 2551-83-9 UN: 1993 ADR: 3 III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.0 % |