Tisk…
4-Iodophenylhydrazine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
399050010 399050050
ACRO399050010EA 1690 CZK
ACRO399050010 ACRO399050050
4-Iodophenylhydrazine 95%
4-Iodophenylhydrazine
Vzorec: C₆H₇IN₂
Bod tání: 101…102 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00052688
CAS číslo: 13116-27-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 106 °C
NMR ≥94 %