2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
399040050
399040250
ACRO399040050EA
2620
CZK
ACRO399040050
ACRO399040250
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 97%
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Appearance: White to yellow Crystalline powder
Vzorec:
C₇H₃BrF₂O₂ Bod tání: 118…122 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04973422 CAS číslo: 64695-84-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 118 to 122 °C |
HPLC | ≥96.0 % |