Tisk…
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(BOC-amino)ethyl bromide
398940010 398940050
ACRO398940010EA 2020 CZK
ACRO398940010 ACRO398940050
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 96%
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate
Appearance: Off-white to beige Low melting solid
Vzorec: C₇H₁₄BrNO₂
MW: 224,10 g/mol
Bod tání: 30…32 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD02683428
CAS číslo: 39684-80-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %