5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranoside 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
398920050
398920250
398921000
ACRO398920050EA
2050
CZK
ACRO398920050
ACRO398920250
ACRO398921000
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranoside 98%
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-beta-D-ribofuranoside
Appearance: White to tan Crystalline powder
Vzorec:
C₉H₁₄N₄O₅ Bod tání: 214…216 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00869751 CAS číslo: 2627-69-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to tan Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
TLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -62.0° to -66.0° (20°C, 589 nm) (c=1 H2O) |