2-Amino-5-methylthiazol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
392790050
392790250
392791000
ACRO392790050EA
842
CZK
ACRO392790050
ACRO392790250
ACRO392791000
2-Amino-5-methylthiazol 98%
2-Amino-5-methylthiazole
Vzorec:
C₄H₆N₂S Bod varu: 222 °C (1013 hPa) Bod tání: 93 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00078317 CAS číslo: 7305-71-7 UN: 3077 ADR: 9,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |