Tisk…
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Phenyl-2-propyn-1-ol
392760010 392760050 392760250
ACRO392760010EA 1420 CZK
ACRO392760010 ACRO392760050 ACRO392760250
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol 98+%
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Vzorec: C₉H₈O
MW: 132.16
Bod tání: 22 °C
Bod vzplanutí: 99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021860
CAS číslo: 4187-87-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %