4-Pentyn-2-ol 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Pentyn-4-ol
392670010
392670050
392670250
ACRO392670010EA
776
CZK
ACRO392670010
ACRO392670050
ACRO392670250
4-Pentyn-2-ol 97+%
4-Pentyn-2-ol
Vzorec:
C₅H₈O Bod varu: 126 °C (1013 hPa) Hustota: 0,896 g/cm³ Bod vzplanutí: 37 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004555 CAS číslo: 2117-11-5 UN: 1986 ADR: 3,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.0 % |