Tisk…
3-Ethynyltoluene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
392660010 392660050
ACRO392660010EA 1420 CZK
ACRO392660010 ACRO392660050
3-Ethynyltoluene 97%
3-Ethynyltoluene
Vzorec: C₉H₈
Bod vzplanutí: 25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318174
CAS číslo: 766-82-5
UN: 3295
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %