Tisk…
Benzyl-2-bromoethyl ether 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: ((2-Bromoethoxy)methyl)benzene, Benzyloxyethyl Bromide, (2-Bromoethoxymethyl)benzene
388870050 388870250 388871000
ACRO388870050EA 4750 CZK
ACRO388870050 ACRO388870250 ACRO388871000
Benzyl-2-bromoethyl ether 97%
Benzyl-2-bromoethyl ether
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₉H₁₁BrO
MW: 215.09 g/mol
Bod varu: 254 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.36 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01321307
CAS číslo: 1462-37-9
UN: 3334
ADR: 9 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5390 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %