Tisk…
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
398870010 398870050
ACRO398870010EA 890 CZK
ACRO398870010 ACRO398870050
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄FNO₄
Bod tání: 138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055635
CAS číslo: 320-98-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 134 °C
HPLC ≥97.5 %