Tisk…
Ethyl-2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
398740050 398740250
ACRO398740050EA 3640 CZK
ACRO398740050 ACRO398740250
Ethyl-2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate 97%
Ethyl-2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate
Vzorec: C₄H₆ClNO₃
Bod tání: 70…76 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00010209
CAS číslo: 14337-43-0
UN: 3335
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 75 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %