Tisk…
α-Bromo-3-iodotoulene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
392530010 392530050 392530250
ACRO392530010EA 1570 CZK
ACRO392530010 ACRO392530050 ACRO392530250
α-Bromo-3-iodotoulene 97%
α-Bromo-3-iodotoulene
Vzorec: C₇H₆BrI
Bod tání: 47…50 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019016
CAS číslo: 49617-83-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light orange to red to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 50 °C
GC ≥96.0 %