Tisk…
Methoxytrimethylsilane 96+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Trimethyl(methoxy)silane
392470250 392471000 392472500
ACRO392470250EA 2260 CZK
ACRO392470250 ACRO392471000 ACRO392472500
Methoxytrimethylsilane 96+%
Methoxytrimethylsilane
Vzorec: C₄H₁₂OSi
MW: 104.22
Bod varu: 49…51 °C (1013 hPa)
Hustota: 0.756 g/cm³
Bod vzplanutí: –11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008344
CAS číslo: 1825-61-2
UN: 1993
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3660 to 1.3680 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %