Tisk…
Propionyl bromide 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
392360050 392360250 392361000
ACRO392360050EA 1310 CZK
ACRO392360050 ACRO392360250 ACRO392361000
Propionyl bromide 95%
Propionyl bromide
Appearance: Colorless to yellow Liquid
Vzorec: C₃H₅BrO
Bod varu: 104 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,52 g/cm³
Bod vzplanutí: 52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000116
CAS číslo: 598-22-1
UN: 2920
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4525 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %