Tisk…
Potassium vinyltrifluoroborate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Potassium trifluoro(vinyl)borate
387700010 387700050
ACRO387700010EA 1600 CZK
ACRO387700010 ACRO387700050
Potassium vinyltrifluoroborate 95%
Potassium vinyltrifluoroborate
Vzorec: C₂H₃BF₃K
Bod tání: 240…242 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093335
CAS číslo: 13682-77-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 %