Tisk…
2-Bromo-6-formylpyridine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde, 6-Bromopyridine-2-carbaldehyde, 6-Bromo-2-pyridinecarboxaldehyde
387420010 387420050
ACRO387420010EA 1350 CZK
ACRO387420010 ACRO387420050
2-Bromo-6-formylpyridine 97%
2-Bromo-6-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Bod tání: 79…82 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02683546
CAS číslo: 34160-40-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥96.0 %