Diethylether ≥99% stabilised for HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Ethyl Ether, Ether, 2,2'-Oxydiethane, 2,2'-Oxybisethane, Ethoxyethane
Stabilization:
Stabilised with ethanol
410040010
410040025
ACRO410040010EA
2430
CZK
ACRO410040010
ACRO410040025
Diethylether ≥99% stabilised for HPLC
Diethylether
Vzorec:
(CH₃CH₂)₂O Bod varu: 35 °C (1013 hPa) Bod tání: –116 °C Hustota: 0,714 g/cm³ Bod vzplanutí: –45 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011646 CAS číslo: 60-29-7 UN: 1155 ADR: 3,I |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.02 % |
GC | ≥99 % |
UV | at 280 nm A: ≤0.005 |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 2 % Ethanol |
Wavelength at 1 A.U. | ≤205 nm |
Residue after evaporation | ≤2 ppm |
Acidity/alkalinity | ≤0.0002 meq/g |