Tisk…
5-Bromo-2-nitropyridine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
398640010 398640050
ACRO398640010EA 853 CZK
ACRO398640010 ACRO398640050
5-Bromo-2-nitropyridine 99%
5-Bromo-2-nitropyridine
Vzorec: C₅H₃BrN₂O₂
Bod tání: 148…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00160411
CAS číslo: 39856-50-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 152 °C
HPLC ≥98.5 %