Tisk…
Biphenyl-4-sulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
391960050 391960250
ACRO391960050EA 2000 CZK
ACRO391960050 ACRO391960250
Biphenyl-4-sulphonyl chloride 97%
Biphenyl-4-sulphonyl chloride
Vzorec: C₁₂H₉ClO₂S
Bod tání: 114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078658
CAS číslo: 1623-93-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 116 °C
HPLC ≥96.0 %