Tisk…
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
391900250 391901000
ACRO391900250EA 1780 CZK
ACRO391900250 ACRO391901000
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane 95%
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Vzorec: C₁₀H₂₁NO₄Si
Bod varu: 130 °C (20 mmHg)
Hustota: 0,99 g/cm³
Bod vzplanutí: 77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051459
CAS číslo: 24801-88-5
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %