Tisk…
2-Octyn-1-ol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
387030050 387030250
ACRO387030050EA 1640 CZK
ACRO387030050 ACRO387030250
2-Octyn-1-ol 98%
2-Octyn-1-ol
Vzorec: C₈H₁₄O
MW: 126.2
Bod varu: 76…78 °C (2 mmHg)
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039542
CAS číslo: 20739-58-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %