Tisk…

3,5-Di-tert-butylsalicylic acid 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: 3,5-Bis-tert-butylsalicylic acid, 3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzoic Acid

386860050 386860250
ACRO386860050EA 960 CZK
ACRO386860050 ACRO386860250
3,5-Di-tert-butylsalicylic acid 99%
3,5-Di-tert-butylsalicylic acid

Appearance: Off-white to beige Powder

Vzorec: C₁₅H₂₂O₃
MW: 250.34 g/mol
Bod tání: 158…162 °C
Bod vzplanutí: 179 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059058
CAS číslo: 19715-19-6

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
HPLC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR