Tisk…
3-Hydroxythiophenol 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
398510010 398510050
ACRO398510010EA 1130 CZK
ACRO398510010 ACRO398510050
3-Hydroxythiophenol 96%
3-Hydroxythiophenol
Vzorec: C₆H₆OS
Bod varu: 135 °C (35 mmHg)
Hustota: 1,63 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01317829
CAS číslo: 40248-84-8
UN: 2922
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %