Tisk…
2-Iodobenzonitrile 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
391800010 391800050 391800250
ACRO391800010EA 986 CZK
ACRO391800010 ACRO391800050 ACRO391800250
2-Iodobenzonitrile 99%
2-Iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄IN
Bod tání: 54 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079761
CAS číslo: 4387-36-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %