Tisk…
Chlorovodík ∼0.5 M in methanol
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
391741000 391748000
ACRO391741000EA 1170 CZK
ACRO391741000 ACRO391748000
Chlorovodík ∼0.5 M in methanol
Chlorovodík
Vzorec: HCl
MW: 36.46
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
UN: 3286
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 0.4 to 0.6 M