Tisk…
α-Bromo-4-chlorotoulene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
391710050 391710250 391711000
ACRO391710050EA 1780 CZK
ACRO391710050 ACRO391710250 ACRO391711000
α-Bromo-4-chlorotoulene 98%
α-Bromo-4-chlorotoulene
Vzorec: C₇H₆BrCl
Bod varu: 118…123 °C (19 mmHg)
Bod tání: 46…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040714
CAS číslo: 622-95-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥97.5 %