(Triphenylphosphine)gold(I) chloride 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
ACRO391610050EA
31810
CZK
ACRO391610050
ACRO391610010
ACRO391612500
(Triphenylphosphine)gold(I) chloride 99%
(Triphenylphosphine)gold(I) chloride
Vzorec:
C₁₈H₁₅AuClP MW: 494,71 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00009588 CAS číslo: 14243-64-2 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥98.5 % (ex Au) |