Tisk…
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (R)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-3-Amino-1-Boc-pyrrolidine, (R)-tert-Butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, (3R)-(+)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine
398270010 398270050
ACRO398270010EA 2520 CZK
ACRO398270010 ACRO398270050
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,25 g/mol
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03419272
CAS číslo: 147081-49-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +2° to +4° (20°C, 589 nm) (c=1 in CHCl3)