Tisk…
Sodium-4-hydroxybenzoate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Hydroxybenzoate sodium, Sodium 4-hydroxybenzoate, p-Hydroxybenzoic acid Monosodium Salt, 4-Hydroxybenzoic Acid Sodium Salt
391520250 391521000
ACRO391520250EA 3590 CZK
ACRO391520250 ACRO391521000
Sodium-4-hydroxybenzoate 98%
Sodium-4-hydroxybenzoate
Appearance: White to light beige Crystalline powder
Vzorec: C₇H₆O₃
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016530
CAS číslo: 114-63-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %