Tisk…
4-Aminobenzylamin 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Aminomethyl)aniline, alpha-Amino-p-toluidine
391450050 391450250 391451000
ACRO391450050EA 1730 CZK
ACRO391450050 ACRO391450250 ACRO391451000
4-Aminobenzylamin 98%
4-Aminobenzylamine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075513
CAS číslo: 4403-71-8
UN: 2735
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to light brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6080 to 1.6120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %