1-Chloroisoquinoline 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
391380010
391380050
ACRO391380010EA
1510
CZK
ACRO391380010
ACRO391380050
1-Chloroisoquinoline 97+%
1-Chloroisoquinoline
Vzorec:
C₉H₆ClN Bod tání: 31…36 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00024134 CAS číslo: 19493-44-8 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow Crystals and/or chunks or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...