Tisk…

3-Quinolinol 97+%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 3-Hydroxyquinoline

391370010 391372500
ACRO391370010EA 14820 CZK
ACRO391370010 ACRO391372500
3-Quinolinol 97+%
3-Quinolinol
Vzorec: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Bod tání: 198…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00169018
CAS číslo: 580-18-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 198 to 202 °C
HPLC ≥97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR