Tisk…
2-(Methylthio)ethylamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
391360010 391360050
ACRO391360010EA 2340 CZK
ACRO391360010 ACRO391360050
2-(Methylthio)ethylamine 97%
2-(Methylthio)ethylamine
Vzorec: C₃H₉NS
Bod vzplanutí: 36 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014825
CAS číslo: 18542-42-2
UN: 2734
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %