Tisk…
1-Isopropylpiperazine 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
384810010 384810050
ACRO384810010EA 1110 CZK
ACRO384810010 ACRO384810050
1-Isopropylpiperazine 98+%
1-Isopropylpiperazine
Vzorec: C₇H₁₆N₂
MW: 128.22
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167971
CAS číslo: 4318-42-7
UN: 2733
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %