Tisk…
(5-Bromopentyl)benzene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-5-phenylpentane
384740010 384740050
ACRO384740010EA 2850 CZK
ACRO384740010 ACRO384740050
(5-Bromopentyl)benzene 98%
(5-Bromopentyl)benzene
Vzorec: C₁₁H₁₅Br
MW: 227.14
Bod varu: 148 °C (18 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075177
CAS číslo: 14469-83-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5340 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %