Tisk…
2-Bromopyrimidine 97+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
403230010 403230050
ACRO403230010EA 1020 CZK
ACRO403230010 ACRO403230050
2-Bromopyrimidine 97+%
2-Bromopyrimidine
Vzorec: C₄H₃BrN₂
MW: 158,99 g/mol
Bod varu: 62…64 °C (1,5 mmHg)
Bod tání: 55…56 °C
Hustota: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014601
CAS číslo: 4595-60-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
HPLC ≥97.0 %
Specific optical rotation -11° to -16° (20 °C, 589 nm) (c=4, MeOH)