Tisk…
2-Chloro-5-formylpyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
398100010 398100050
ACRO398100010EA 2140 CZK
ACRO398100010 ACRO398100050
2-Chloro-5-formylpyridine 97%
2-Chloro-5-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄ClNO
Bod tání: 77…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095223
CAS číslo: 23100-12-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
GC ≥96.0 %