Tisk…
3-Ethynylpyridine 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
398070010 398070050
ACRO398070010EA 2510 CZK
ACRO398070010 ACRO398070050
3-Ethynylpyridine 96%
3-Ethynylpyridine
Appearance: Colorless to brown Low melting solid
Vzorec: C₇H₅N
Bod varu: 83…84 °C (30 mmHg)
Bod tání: 39…40 °C
Bod vzplanutí: 56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02177459
CAS číslo: 2510-23-8
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to brown Low melting solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %