Tisk…
3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
398010010 398010100
ACRO398010010EA 1490 CZK
ACRO398010010 ACRO398010100
3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one 98%
3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one
Appearance: Off-white Crystalline powder
Vzorec: C9H9NO
Bod tání: 165…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016722
CAS číslo: 553-03-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
HPLC ≥97.5 %