Tisk…
4-Iodopyridine 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
391290010 391290050
ACRO391290010EA 1550 CZK
ACRO391290010 ACRO391290050
4-Iodopyridine 96%
4-Iodopyridine
Vzorec: C₅H₄IN
Bod tání: 92…96 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD02093937
CAS číslo: 15854-87-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light brown to dark green-brown Crystals or powder (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %