Tisk…
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (5-Cyanothiophen-2-yl)boronic acid, 5-Cyanothiophene-2-boronic acid
391270010 391270050
ACRO391270010EA 2670 CZK
ACRO391270010 ACRO391270050
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid 98%
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid
Vzorec: C₅H₄BNO₂S
MW: 152,97 g/mol
Bod tání: 175…180 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02094029
CAS číslo: 305832-67-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %