Tisk…
4-(Chloromethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
391150100 391150500
ACRO391150100EA 1920 CZK
ACRO391150100 ACRO391150500
4-(Chloromethyl)benzonitrile 98%
4-(Chloromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₆ClN
MW: 151,60 g/mol
Bod tání: 77…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019761
CAS číslo: 874-86-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 80 °C
GC ≥97.5 %