1,1-Diphenylethylene oxide
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
391030010
391030050
ACRO391030010EA
2040
CZK
ACRO391030010
ACRO391030050
1,1-Diphenylethylene oxide
1,1-Diphenylethylene oxide
Appearance: White Crystalline powder or crystals
Vzorec:
C₁₄H₁₂O Bod tání: 54…56 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040725 CAS číslo: 882-59-7 UN: 1325 ADR: 4.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 52 to 57 °C |
NMR | ≥96.0 % |