Tisk…
4-tert-Butylbenzylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: p-tert-Butylbenzylamine
391010010 391010050
ACRO391010010EA 1130 CZK
ACRO391010010 ACRO391010050
4-tert-Butylbenzylamine 97%
4-tert-Butylbenzylamine
Vzorec: C₁₁H₁₇N
MW: 163,26 g/mol
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040754
CAS číslo: 39895-55-1
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %