Tisk…
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
397860010 397860050
ACRO397860010EA 1820 CZK
ACRO397860010 ACRO397860050
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid 97%
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid
Appearance: White Crystalline powder
Vzorec: C₄H₂F₆O₂
Bod tání: 50…53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00464165
CAS číslo: 564-10-3
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %