Tisk…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
397850010 397850050
ACRO397850010EA 2230 CZK
ACRO397850010 ACRO397850050
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₅H₂ClF₃N₂
Bod varu: 60 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,513 g/cm³
Bod vzplanutí: 49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00115111
CAS číslo: 33034-67-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %