Tisk…
2-Chloroisonicotinic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
397790050 397790250
ACRO397790050EA 1860 CZK
ACRO397790050 ACRO397790250
2-Chloroisonicotinic acid 97%
2-Chloroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
Bod tání: 223 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191402
CAS číslo: 6313-54-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %