Tisk…
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
397760010 397760050
ACRO397760010EA 989 CZK
ACRO397760010 ACRO397760050
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClF₃O₂S
Bod varu: 118…120 °C (18 mmHg)
Bod tání: 30…34 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042422
CAS číslo: 2991-42-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %