Tisk…
2,5-Dibromothiazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
397100010 397100050
ACRO397100010EA 1340 CZK
ACRO397100010 ACRO397100050
2,5-Dibromothiazole 97%
2,5-Dibromothiazole
Vzorec: C₃HBr₂NS
MW: 242.92
Bod tání: 45…49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016891
CAS číslo: 4175-78-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 50 °C
GC ≥96.0 %